Stampa…
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetic acid
PC8343-1G PC8343-25G PC8343-5G
APOSPC8343-1GEA 14.7 EUR
APOSPC8343-1G APOSPC8343-25G APOSPC8343-5G
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Peso molecolare: 233,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09032952
CAS Number: 114897-92-6