1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC8340-25G
PC8340-5G
APOSPC8340-25GEA
611
EUR
APOSPC8340-25G
APOSPC8340-5G
1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane 95%
1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Formula:
C₄H₅Br₂F₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038280 CAS Number: 155957-57-6 |