Stampa…
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8337-1G PC8337-250MG PC8337-5G
APOSPC8337-1GEA 120 EUR
APOSPC8337-1G APOSPC8337-250MG APOSPC8337-5G
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₆BrFN₂
Peso molecolare: 241,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09801028
CAS Number: 957062-56-5