Stampa…
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Benzyloxy)-1-bromo-2-fluorobenzene
PC8332-100G PC8332-25G PC8332-5G
APOSPC8332-100GEA 591 EUR
APOSPC8332-100G APOSPC8332-25G APOSPC8332-5G
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Formula: C₁₃H₁₀BrFO
Punto di fusione: 33…35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09801041
CAS Number: 185346-79-6