Stampa…
2-Bromo-4-fluorothioanisole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromo-4-fluorophenyl)(methyl)sulphane
PC8331-1G PC8331-250MG PC8331-5G
APOSPC8331-1GEA 97.3 EUR
APOSPC8331-1G APOSPC8331-250MG APOSPC8331-5G
2-Bromo-4-fluorothioanisole 96%
2-Bromo-4-fluorothioanisole
Formula: C₇H₆BrFS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09801042
CAS Number: 91524-70-8