Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8324-25G PC8324-5G
APOSPC8324-25GEA 94.5 EUR
APOSPC8324-25G APOSPC8324-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 211,57 g/mol
Punto di ebollizione: 94…96 °C/11mmHg
Densità: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631704
CAS Number: 69695-61-0