Stampa…
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8321-1G PC8321-5G
APOSPC8321-1GEA 87 EUR
APOSPC8321-1G APOSPC8321-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 97%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄F₂O₃
Punto di fusione: 170…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094500
CAS Number: 214917-68-7