Stampa…
1-Bromo-2,3,6-trifluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8320-1G PC8320-5G PC8320-25G
APOSPC8320-1GEA 14.7 EUR
APOSPC8320-1G APOSPC8320-5G APOSPC8320-25G
1-Bromo-2,3,6-trifluorobenzene 98%
1-Bromo-2,3,6-trifluorobenzene
Formula: C₆H₂BrF₃
Peso molecolare: 210,98 g/mol
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236214
CAS Number: 176793-04-7