Stampa…
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyano-3,5-difluorophenol
PC8318-1G PC8318-25G PC8318-5G
APOSPC8318-1GEA 58.2 EUR
APOSPC8318-1G APOSPC8318-25G APOSPC8318-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₃F₂NO
Peso molecolare: 155,1 g/mol
Punto di fusione: 125…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094499
CAS Number: 123843-57-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III