Stampa…
2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8317-1G PC8317-5G PC8317-10G PC8317-25G
APOSPC8317-1GEA 55.1 EUR
APOSPC8317-1G APOSPC8317-5G APOSPC8317-10G APOSPC8317-25G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂NO
Punto di fusione: 53…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094498
CAS Number: 123843-66-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III