Stampa…
2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2,3,5-trifluoropyridine
PC8305-1G PC8305-250MG
APOSPC8305-1GEA 797 EUR
APOSPC8305-1G APOSPC8305-250MG
2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine 97%
2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine
Formula: C₅H₃F₃N₂
Peso molecolare: 148,09 g/mol
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862081
CAS Number: 105252-95-7