Stampa…
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-Difluoropyridin-4-amine
PC8304-100MG PC8304-1G PC8304-500MG
APOSPC8304-100MGEA 19 EUR
APOSPC8304-100MG APOSPC8304-1G APOSPC8304-500MG
3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97+%
3,5-Difluoro-4-pyridinamine
Formula: C₅H₄F₂N₂
Peso molecolare: 130,1 g/mol
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862101
CAS Number: 159783-22-9