Stampa…
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8280-1G PC8280-250MG
APOSPC8280-1GEA 303 EUR
APOSPC8280-1G APOSPC8280-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₆BF₃O₃
Punto di fusione: 92…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09878337
CAS Number: 957062-66-7