Stampa…
1H,1H-Heptafluorobutyl acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl acetate
PC8275-25G PC8275-5G PC8275-100G
APOSPC8275-25GEA 176 EUR
APOSPC8275-25G APOSPC8275-5G APOSPC8275-100G
1H,1H-Heptafluorobutyl acetate 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl acetate
Formula: C₆H₅F₇O₂
Peso molecolare: 242,09 g/mol
Punto di ebollizione: 105 °C/735mmHg
Densità: 1,435 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01070838
CAS Number: 356-06-9