Stampa…
3,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8270-25G PC8270-5G
APOSPC8270-25GEA 168 EUR
APOSPC8270-25G APOSPC8270-5G
3,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
3,4,5-Trifluorocinnamic acid
Formula: C₉H₅F₃O₂
Punto di fusione: 195…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083529
CAS Number: 152152-19-7