Stampa…
Methyl-4-trifluoromethylbenzoylacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionoate, 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid methyll ester, Methyl 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetate, 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetic acid methyll ester, Methyl 3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoate
PC8256-1G PC8256-5G
APOSPC8256-1GEA 14.7 EUR
APOSPC8256-1G APOSPC8256-5G
Methyl-4-trifluoromethylbenzoylacetate
Methyl-4-trifluoromethylbenzoylacetate
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
Peso molecolare: 246,185 g/mol
Punto di fusione: 57…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216521
CAS Number: 212755-76-5