Stampa…
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8252-1G PC8252-250MG
APOSPC8252-1GEA 1850 EUR
APOSPC8252-1G APOSPC8252-250MG
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₄F₃NO₂S
Punto di fusione: 205…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203137
CAS Number: 243977-22-2