Stampa…
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8246-1G PC8246-5G PC8246-10G
APOSPC8246-1GEA 126 EUR
APOSPC8246-1G APOSPC8246-5G APOSPC8246-10G
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Punto di fusione: 137…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094467
CAS Number: 537033-55-9