Stampa…
4-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)acetic acid
PC8245-1G PC8245-5G
APOSPC8245-1GEA 93.1 EUR
APOSPC8245-1G APOSPC8245-5G
4-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
4-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Peso molecolare: 251,027 g/mol
Punto di fusione: 150…152 °C
Densità: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094466
CAS Number: 537033-54-8