4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
PC8240-1G
PC8240-5G
APOSPC8240-1GEA
72.7
EUR
APOSPC8240-1G
APOSPC8240-5G
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Formula:
C₁₀H₁₁FN₂O₃ Peso molecolare: 226,20 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03138381 CAS Number: 2689-39-6 |