Stampa…
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8238-1G PC8238-25G PC8238-5G
APOSPC8238-1GEA 23.4 EUR
APOSPC8238-1G APOSPC8238-25G APOSPC8238-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
Peso molecolare: 176,55 g/mol
Punto di fusione: 68…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094460
CAS Number: 252004-45-8