Stampa…
6-Fluoro-4-quinolinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoro-4-hydroxyquinoline
PC8235-1G PC8235-5G PC8235-10G
APOSPC8235-1GEA 24.8 EUR
APOSPC8235-1G APOSPC8235-5G APOSPC8235-10G
6-Fluoro-4-quinolinol 98%
6-Fluoro-4-quinolinol
Formula: C₉H₆FNO
Peso molecolare: 163,1485 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269610
CAS Number: 391-78-6