Stampa…
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8234-100G PC8234-25G PC8234-500G
APOSPC8234-100GEA 56.8 EUR
APOSPC8234-100G APOSPC8234-25G APOSPC8234-500G
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid 98+%
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₂
Peso molecolare: 219,01 g/mol
Punto di fusione: 173…174 °C
Densità: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055370
CAS Number: 1006-41-3