[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetic acid
PC8233-1G
PC8233-250MG
PC8233-5G
PC8233-10G
APOSPC8233-1GEA
68.4
EUR
APOSPC8233-1G
APOSPC8233-250MG
APOSPC8233-5G
APOSPC8233-10G
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Formula:
C₉H₇F₃O₃ Peso molecolare: 220,15 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094458 CAS Number: 163839-73-4 |