Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8231-5G PC8231-1G
APOSPC8231-5GEA 27.7 EUR
APOSPC8231-5G APOSPC8231-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃N
Peso molecolare: 209,6 g/mol
Punto di ebollizione: 100…104 °C/12mmHg
Densità: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190124
CAS Number: 62039-92-3