Stampa…
4-(Trifluoromethyl)anisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8229-5G PC8229-1G PC8229-25G
APOSPC8229-5GEA 32.1 EUR
APOSPC8229-5G APOSPC8229-1G APOSPC8229-25G
4-(Trifluoromethyl)anisole
4-(Trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₇F₃O
Peso molecolare: 176,14 g/mol
Punto di ebollizione: 166…170 °C
Punto di fusione: –9 °C
Densità: 1,2445 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094456
CAS Number: 402-52-8
UN: 1993
ADR: 3,III