1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC8222-25G
PC8222-5G
APOSPC8222-25GEA
503
EUR
APOSPC8222-25G
APOSPC8222-5G
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane 98%
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane
Formula:
ClF₂CCClFOCF₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00464450 CAS Number: 2356-53-8 |