Stampa…
3-Fluoro-p-cresol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-3-hydroxy-6-methylbenzene
PC8221-1G PC8221-25G PC8221-5G
APOSPC8221-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8221-1G APOSPC8221-25G APOSPC8221-5G
3-Fluoro-p-cresol
3-Fluoro-p-cresol
Formula: C₇H₇FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143164
CAS Number: 452-78-8
UN: 3265
ADR: 8,III