Stampa…
5-Fluoro-2-methylanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8220-25G PC8220-5G
APOSPC8220-25GEA 144 EUR
APOSPC8220-25G APOSPC8220-5G
5-Fluoro-2-methylanisole
5-Fluoro-2-methylanisole
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673008
CAS Number: 95729-22-9