Stampa…
3-Fluoro-4-methylanisole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8219-25G PC8219-1G PC8219-5G
APOSPC8219-25GEA 0 EUR
APOSPC8219-25G APOSPC8219-1G APOSPC8219-5G
3-Fluoro-4-methylanisole 99%
3-Fluoro-4-methylanisole
Formula: C₈H₉FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143163
CAS Number: 405-06-1