Stampa…
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8215-5G PC8215-1G PC8215-25G
APOSPC8215-5GEA 69.8 EUR
APOSPC8215-5G APOSPC8215-1G APOSPC8215-25G
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride 99%
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₄
Peso molecolare: 198,55 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060646
CAS Number: 32137-20-5
UN: 1993
ADR: 3,III