Stampa…
Diphenyliodonium hexafluorophosphate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8214-50G PC8214-10G PC8214-250G
APOSPC8214-50GEA 357 EUR
APOSPC8214-50G APOSPC8214-10G APOSPC8214-250G
Diphenyliodonium hexafluorophosphate 98%
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Formula: C₁₂H₁₀F₆IP
Punto di fusione: 142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061398
CAS Number: 58109-40-3
UN: 1759
ADR: 8,III