Stampa…
5-Fluoro-2-methoxyphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Fluor-2-hydroxyanisole
PC8212-100G PC8212-25G PC8212-5G
APOSPC8212-100GEA 296 EUR
APOSPC8212-100G APOSPC8212-25G APOSPC8212-5G
5-Fluoro-2-methoxyphenol 98%
5-Fluoro-2-methoxyphenol
Formula: C₇H₇FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143459
CAS Number: 72955-97-6
UN: 3265
ADR: 8,III