Stampa…
2-Fluoro-4-methoxyphenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8211-5G PC8211-25G PC8211-50G PC8211-100G
APOSPC8211-5GEA 50.9 EUR
APOSPC8211-5G APOSPC8211-25G APOSPC8211-50G APOSPC8211-100G
2-Fluoro-4-methoxyphenol 97%
2-Fluoro-4-methoxyphenol
Formula: C₇H₇FO₂
Punto di ebollizione: 94 °C/3,75mmHg
Densità: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070796
CAS Number: 167683-93-4