Stampa…
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8210-1G PC8210-5G PC8210-10G
APOSPC8210-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8210-1G APOSPC8210-5G APOSPC8210-10G
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Punto di fusione: 81…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142921
CAS Number: 127667-01-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III