Stampa…
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8209-25G PC8209-5G PC8209-100G
APOSPC8209-25GEA 94.4 EUR
APOSPC8209-25G APOSPC8209-5G APOSPC8209-100G
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673010
CAS Number: 395-82-4