2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇FO₃ Punto di fusione: 193 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00509373 CAS Number: 394-42-3 |