Stampa…
4-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8206-1G PC8206-25G PC8206-5G
APOSPC8206-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8206-1G APOSPC8206-25G APOSPC8206-5G
4-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
4-Fluoro-o-anisaldehyde
Formula: C₈H₇FO₂
Punto di fusione: 57…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143318
CAS Number: 450-83-9