5-Fluoro-o-anisidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈FNO Punto di ebollizione: 90 °C/0,76mmHg Punto di fusione: 3 °C Densità: 1,1981 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077537 CAS Number: 1978-39-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |