Stampa…
3-Fluoro-p-anisidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-anisidine, 3-Fluoro-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-fluoroanisole
PC8204-25G PC8204-5G
APOSPC8204-25GEA 33.5 EUR
APOSPC8204-25G APOSPC8204-5G
3-Fluoro-p-anisidine
3-Fluoro-p-anisidine
Formula: C₇H₈FNO
Peso molecolare: 141,15 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C/18mmHg
Punto di fusione: 80…84 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075040
CAS Number: 366-99-4