Stampa…
2-Fluorobenzaldehyde oxime
Fornitore: Apollo Scientific
PC8192-1G PC8192-5G
APOSPC8192-1GEA 102 EUR
APOSPC8192-1G APOSPC8192-5G
2-Fluorobenzaldehyde oxime
2-Fluorobenzaldehyde oxime
Formula: C₇H₆FNO
Peso molecolare: 139,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019958
CAS Number: 451-79-6