4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₈FNO₂ Punto di fusione: 143 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143236 CAS Number: 119396-88-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |