Stampa…
3,4-Difluorophenetole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Difluorophenyl ethyl ether, 4-Ethoxy-1,2-difluorobenzene, 1,2-Difluoro-4-ethoxybenzene
PC8187-25G PC8187-5G
APOSPC8187-25GEA 87.3 EUR
APOSPC8187-25G APOSPC8187-5G
3,4-Difluorophenetole 98%
3,4-Difluorophenetole
Formula: C₈H₈F₂O
Peso molecolare: 158,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673005
CAS Number: 163848-46-2