Stampa…
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8185-1G PC8185-25G PC8185-5G
APOSPC8185-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8185-1G APOSPC8185-25G APOSPC8185-5G
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₈F₂O₂
Punto di fusione: 41…43 °C
Densità: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070789
CAS Number: 203059-80-7