Stampa…
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8182-5G PC8182-10G PC8182-1G
APOSPC8182-5GEA 123 EUR
APOSPC8182-5G APOSPC8182-10G APOSPC8182-1G
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃Cl₂FO₂
Peso molecolare: 209,0019 g/mol
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672988
CAS Number: 289039-49-2