Stampa…
2,6-Dichloro-4-fluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8181-100G PC8181-25G PC8181-5G
APOSPC8181-100GEA 207 EUR
APOSPC8181-100G APOSPC8181-25G APOSPC8181-5G
2,6-Dichloro-4-fluoroaniline 97%
2,6-Dichloro-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₄Cl₂FN
Punto di fusione: 54…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142845
CAS Number: 344-19-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III