Stampa…
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8180-5G PC8180-1G
APOSPC8180-5GEA 279 EUR
APOSPC8180-5G APOSPC8180-1G
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene 97%
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene
Formula: C₆H₂Cl₂F₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142519
CAS Number: 36556-37-3