Stampa…
4,5-Dibromo-2-fluorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dibromo-4-fluoro-5-methylbenzene
PC8178-25G PC8178-5G
APOSPC8178-25GEA 82.9 EUR
APOSPC8178-25G APOSPC8178-5G
4,5-Dibromo-2-fluorotoluene
4,5-Dibromo-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
Peso molecolare: 267,92 g/mol
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143234
CAS Number: 202982-77-2