Stampa…
6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8174-250MG PC8174-100MG
APOSPC8174-250MGEA 300 EUR
APOSPC8174-250MG APOSPC8174-100MG
6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 97%
6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formula: C₁₀H₅Cl₂F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09801054
CAS Number: 143309-87-9