Stampa…
2,6-Dibromo-4-fluoroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8172-25G PC8172-5G
APOSPC8172-25GEA 139 EUR
APOSPC8172-25G APOSPC8172-5G
2,6-Dibromo-4-fluoroanisole
2,6-Dibromo-4-fluoroanisole
Formula: C₇H₅Br₂FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042231
CAS Number: 443-41-4